Learn More
Alvimopán dihidrato, Mikromol™
Código de producto. 17910866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17910866 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17910866 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3703.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Alvimopán dihidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alvimopan Dihydrate
CAS 170098-38-1
Nombres de analitos o componentes Alvimopan Dihydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H32 N2 O4 . 2 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Glycine, N-[(2S)-2-[[(3R,4R)-4-(3-hydroxyphenyl)-3,4-dimethyl-1-piperidinyl]methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]-, hydrate (1:2), Glycine, N-[(2S)-2-[[(3R,4R)-4-(3-hydroxyphenyl)-3,4-dimethyl-1-piperidinyl]methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]-, dihydrate (9CI), ADL 8-2698 dihydrate, Alvimopan dihydrate, LY 246736 dihydrate, Glycine, N-[2-[[4-(3-hydroxyphenyl)-3,4-dimethyl-1-piperidinyl]methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]-, dihydrate, [3R-[1(S*),3alpha,4alpha]]-
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32N2O4.2H2O/c1-18-16-27(12-11-25(18,2)21-9-6-10-22(28)14-21)17-20(24(31)26-15-23(29)30)13-19-7-4-3-5-8-19;;/h3-10,14,18,20,28H,11-13,15-17H2,1-2H3,(H,26,31)(H,29,30);2*1H2/t18-,20-,25+;;/m0../s1
SMILES O.O.C[C@H]1CN(C[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)NCC(=O)O)CC[C@@]1(C)c3cccc(O)c3
Nombre IUPAC Ácido 2-[[(2S)-2-bencil-3-[(3R,4R)-4-(3-hidroxifenil)-3,4-dimetilpiperidin-1-il]propanoil]amino]acético; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 460.56
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.2573 g/mol