Learn More
Alverina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11444771 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11444771 25 g
11434771 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444771 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215473225
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
CAS 5560-59-8
Fórmula molecular C26H35NO7
Peso molecular (g/mol) 473.566
Clave InChI RYHCACJBKCOBTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alverine citrate, alverine citrate salt, nci 85x, unii-9jfb58yk1e, 9jfb58yk1e, n-ethyl-3,3'-diphenyldipropylamine citrate 1:1, dsstox_cid_25562, dsstox_rid_80959, dsstox_gsid_45562
PubChem CID 21718
ChEBI CHEBI:53785
Nombre IUPAC N-etil-3-fenil-N-(3-fenilpropil)propan-1-amina; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES CCN(CCCC1=CC=CC=C1)CCCC2=CC=CC=C2.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alverine
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.6
Forma física Polvo