Learn More
Citrato de alverina, TRC
Código de producto. 30317134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317134 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30317134 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5757801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alverine Citrate
CAS 5560-59-8
Fórmula molecular C20 H27 N . C6 H8 O7
Cantidad 1 g
Sinónimo Alverine Citrate, N-Ethyl-N-(3-phenylpropyl)benzenepropanamine 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), N-Ethyl-3,3'-diphenyldipropylamine citrate (1:1), Alverine citrate, Antispasmin, Calmabel, Gamatran, Gamatran citrate, NSC 35459, Profenine, Prophelan, Proverine, Spacolin, Spasmaverine, Spasmonal
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27N.C6H8O7/c1-2-21(17-9-15-19-11-5-3-6-12-19)18-10-16-20-13-7-4-8-14-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-8,11-14H,2,9-10,15-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
SMILES CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC N-etil-3-fenil-N-(3-fenilpropil)propan-1-amina; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
Peso molecular (g/mol) 473.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.2414