Learn More
Alverine citrate, MedChemExpress
Código de producto. 16458508
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
16458508 10 g 10 g
16460958 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 16458508
Marca: Medchem Express HYB0500
MedChemExpress Alverine citrate is a 5-HT1A receptor antagonist, with an IC50 of 101 nM.
Alverine citrate is a 5-HT1A receptor antagonist, with an IC50 of 101 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alverine citrate
Forma física Solid
CAS 5560-59-8
Color Blanco
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H35NO7
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo NSC 35459
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (211.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCN(CCCC1=CC=CC=C1)CCCC2=CC=CC=C2.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 473.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.56
Porcentaje de pureza 99.43%