Learn More
Alvelestat, MedChemExpress
Código de producto. 16496718
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496718 10 mg 10 miligramos
16412807 50 mg 50 miligramos
16409277 5 mg 5 miligramos
16406866 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496718 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15651
MedChemExpress Alvelestat (AZD9668) is an orally bioavailable, affinity and selective inhibitor of neutrophil elastase (NE) with a pIC50 value of 7.9 nM, a Ki value of 9.4 nM and a Kd value of 9.5 nM.
Alvelestat (AZD9668) is an orally bioavailable, affinity and selective inhibitor of neutrophil elastase (NE) with a pIC50 value of 7.9 nM, a Ki value of 9.4 nM and a Kd value of 9.5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alvelestat
Forma física Solid
CAS 848141-11-7
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H22F3N5O4S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo AZD9668
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (60.49 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=NN2C)=C(C)N(C3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C1=O)NCC4=NC=C(S(=O)(C)=O)C=C4
Peso molecular (g/mol) 545.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.53
Porcentaje de pureza 95.43%