missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alvelestat, MedChemExpress

Código de producto. 16409277
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16409277 5 mg 5 miligramos
16496718 10 mg 10 miligramos
16412807 50 mg 50 miligramos
16406866 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16409277 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15651

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Alvelestat (AZD9668) is an orally bioavailable, affinity and selective inhibitor of neutrophil elastase (NE) with a pIC50 value of 7.9 nM, a Ki value of 9.4 nM and a Kd value of 9.5 nM.

Alvelestat (AZD9668) is an orally bioavailable, affinity and selective inhibitor of neutrophil elastase (NE) with a pIC50 value of 7.9 nM, a Ki value of 9.4 nM and a Kd value of 9.5 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Alvelestat
Forma física Solid
CAS 848141-11-7
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H22F3N5O4S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo AZD9668
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (60.49 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=NN2C)=C(C)N(C3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C1=O)NCC4=NC=C(S(=O)(C)=O)C=C4
Peso molecular (g/mol) 545.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.53
Porcentaje de pureza 95.43%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.