Learn More
Alambre de aluminio, 2,0 mm de diámetro, recocido, Puratronic™, 99,9998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
5 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458460 1 m 1 metro
11448460 5 m 5 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458460 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044335.G1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum wire
Nombre de nota 2.0mm (0.08 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Peso ≈8.4g/m
Formulario Alambre, ≈8,4g/m, templado: suave
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9998%
Grado Puratronic