Learn More
Alambre de aluminio, 1,0 mm de diámetro, recocido, +99% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 m
50 m
250 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
250 metros
50 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11321718 50 m 50 metros
11311718 10 m 10 metros
11301718 250 m 250 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11321718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011064.H2
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Forma: Aprox. 2,1g/m; templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Aluminum
Color Plata
Nombre de nota Annealed
Aspecto Silver-colored wire
Cantidad 50 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈2,1g/m, templado: suave
Nombre IUPAC aluminium
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.