Learn More
Alambre de aluminio, 0,81 mm de diámetro, recocido, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349508
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 m
250 m
50 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
250 metros
50 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349508 10 m 10 metros
11359508 50 m 50 metros
11339508 250 m 250 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043336.G6
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum wire
Nombre de nota 0.81mm (0.032 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Cantidad 10 m
Olor Odorless
Peso ≈1.4g/m
Formulario Alambre, ≈1,4g/m, templado: suave
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic