Learn More
Alambre de aluminio, 0,5 mm de diámetro, recocido, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 m
50 m
250 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
250 metros
50 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396837 10 m 10 metros
11306847 50 m 50 metros
11316847 250 m 250 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11396837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010748.G6
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 0,53 g/m; templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
Color Plata
Nombre de nota Annealed
Aspecto Silver-colored wire
Cantidad 10 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈0,53g/m; templado: suave
Nombre IUPAC aluminio