Learn More
Alambre de aluminio, 0,152 mm de diámetro, duro, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Aluminum wire |
| Nombre de nota | 0.152mm (0.006 in.) dia., Hard, Temper: as drawn |
| Cantidad | 25 m |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈0.049g/m |
| Formulario | Alambre, ≈0,049g/m, templado: como se muestra |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.999% |
| Grado | Puratronic |