Learn More
Alambre de aluminio, 0,076 mm de diámetro, duro, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445350
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 m
5 m
Tamaño de la unidad:
25 metros
5 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445350 5 m 5 metros
11455350 25 m 25 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11445350 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044577.G5
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum wire
Nombre de nota 0.076mm (0.003 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Cantidad 5 m
Olor Odorless
Peso ≈0.012g/m
Formulario Alambre, ≈0,012g/m, templado: como se muestra
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic