Learn More
Alambre de aluminio, 0,05 mm de diámetro, duro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
10 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
10 metros
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318618 1 m 1 metro
11328618 5 m 5 metros
11308618 10 m 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11318618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040676.G1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.10€
    250.65€ / 1 metros
    Ahorro 60.45€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 0,0053g/m; templado: como se muestra
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminio
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
Color Plata
Nombre de nota Hard
Aspecto Silver-colored wire
Densidad 2.7g/cm3
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Formulario Alambre, 0,05 mm de diámetro