Learn More
Alambre de aluminio, 0,025 mm de diámetro, duro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
15406345 1 m 1 metro
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15406345 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040677.G1
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum wire
Nombre de nota 0.025mm (0.001 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
CAS 7429-90-5
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Peso ≈0.0013g/m
Formulario Alambre, ≈0,0013g/m, templado: como se muestra
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Al
Número MDL MFCD00134029
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al]
Nombre IUPAC aluminium
Peso molecular (g/mol) 26.98
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Porcentaje de pureza 99.99%