Descripción
- Diseñadas para balanzas de determinación de humedad con paredes ligeramente ahusadas para apilamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 1 mL |
| Color | Plata |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Aluminio |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Plato de pesaje |
| N.° por paquete | 50/Pk. |
| Mostrar más |