Learn More
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje de aluminio
Código de producto. 30042346 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
25 mL
42 mL
70 mL
80 mL
140 mL
Diámetro (métrico):
28 mm
52 mm
57 mm
71 mm
73 mm
103 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
30042346 70 mL 71 mm paquete de 100
30042342 5 mL 28 mm paquete de 100
30042344 25 mL 52 mm paquete de 100
30042348 42 mL 57 mm paquete de 100
30042345 80 mL 73 mm paquete de 100
30042341 140 mL 103 cm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30042346
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La embarcación de pesaje de aluminio se puede utilizar para el pesaje, la dispensación, el almacenamiento, el procesamiento de alimentos, la evaporación o el secado de uso general.
  • Estos botes resistentes pero ligeros cuentan con un fondo liso y plano para la manipulación de muestras.
Especificaciones
Descripción Fruncido
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 70 mL
Color Plata
Desechables Un solo uso
Material Aluminio
Forma Circular
Esterilidad No estéril
Tipo Navecilla de pesaje
N.° por paquete 100/Pk.
Grosor 0.075 mm
Fondo (métrico) 17 mm
Diámetro (métrico) 71 mm