Learn More
Lámina ultrafina de aluminio, 1,0 micrómetros de grosor, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11358628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358628 50 mm cada uno
11348628 10 mm cada uno
11338628 25 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11358628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040684.DJ
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Ultrathin foil
Color Plata
Cantidad 50 mm
Olor Odorless
Tamaño de partículas 1.0 Micron thick
Formulario Disco circular sobre soporte de Mylar permanente
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.995%