Learn More
Lámina ultrafina de aluminio, 0,8 micrómetros de grosor, 99,1% (base metálica)
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum Ultrathin foil |
| Cantidad | 30 x 30 mm |
| Olor | Odorless |
| Tamaño de partículas | 0.8 Micron thick |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.1% |
RU– Solo para uso en investigación