Learn More
Lámina ultrafina de aluminio, 0,0075 micrómetros de grosor, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318628 50 mm cada uno
11308628 10 mm cada uno
11328628 25 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11318628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040682.DJ
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Microelectrónica, contactos y revestimientos
Microelectrónica, contactos y revestimientos
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Ultrathin foil
Cantidad 50 mm
Olor Odorless
Tamaño de partículas 0.0075 Micron thick
Formulario Disco circular sobre soporte de Mylar permanente
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.995%
RU– Solo para uso en investigación