Learn More
Trifluorometanoaulfonato de aluminio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328877 10 g 10 g
11318877 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038568.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 74974-61-1 | Molecular Formula: C3AlF9O9S3 | Molecular Weight: 474.171 g/mol
El trifluorometanosulfonato de aluminio se utiliza en productos intermedios farmacéuticos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74974-61-1
Fórmula molecular C3AlF9O9S3
Peso molecular (g/mol) 474.171
Número MDL MFCD00143596
Clave InChI FKOASGGZYSYPBI-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum triflate, aluminum triflate, aluminum tris trifluoromethanesulfonate, aluminum trifluoromethanesulphonate, aluminum 3+ tritriflate, aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum iii triflate, aluminum iii triflate, aluminum tris fluoranyl methanesulfonate
PubChem CID 2737634
Nombre IUPAC aluminio;trifluorometanosulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión ∼300°C
Color Blanco
Fórmula lineal Al(CF3SO3)3
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.2
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación