Learn More
Trifluorometanosulfonato de aluminio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11425686 25 g 25 g
11415686 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20785.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 74974-61-1 | C3AlF9O9S3 | 474.171 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74974-61-1
Fórmula molecular C3AlF9O9S3
Peso molecular (g/mol) 474.171
Número MDL MFCD00143596
Clave InChI FKOASGGZYSYPBI-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum triflate, aluminum triflate, aluminum tris trifluoromethanesulfonate, aluminum trifluoromethanesulphonate, aluminum 3+ tritriflate, aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum iii triflate, aluminum iii triflate, aluminum tris fluoranyl methanesulfonate
PubChem CID 2737634
Nombre IUPAC aluminio;trifluorometanosulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión ∼300°C
Fórmula lineal Al(CF3SO3)3
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.2
Porcentaje de pureza 99%