Learn More
Óxido de titanio y aluminio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302438 25 g 25 g
11312438 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014484.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12004-39-6 | Al2O5Ti | 181.825 g/mol
Aluminum titanium oxide is used in refractory industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12004-39-6
Fórmula molecular Al2O5Ti
Peso molecular (g/mol) 181.825
Número MDL MFCD00064749
Clave InChI CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum titanate, powder, oxo-bis oxoalumanyloxy titanium, trioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-titanapentane, aluminum titanate, nanopowder, <25 nm particle size bet trace metals basis
PubChem CID 16213786
Nombre IUPAC oxo-bis(oxoalumaniloxi)titanio
SMILES O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum titanium oxide
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.86
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum titanium oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..