Learn More
Lámina delgada de aluminio, 2,0 micrómetros de grosor, 99,1 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum Thinfoil |
| Nombre de nota | Not certified pinhole free |
| Cantidad | 100 x 100 mm |
| Olor | Odorless |
| Tamaño de partículas | 2.0 Micron (0.00008 in.) thick |
| Peso | ≈0.013g/50x50mm |
| Formulario | Papel de aluminio |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Nombre IUPAC | aluminium |
| Porcentaje de pureza | 99.1% |