Learn More
Heathrow Scientific™ Cestillo para tubos de ensayo de aluminio
Código de producto. 12327569 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
152 x 152 x 152mm
256 x 152 x 152mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
12327569 256 x 152 x 152mm cada uno
12317569 152 x 152 x 152mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12327569 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS20341B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.85€
    28.45€ / paquete de 1
    Ahorro 2.40€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Lave y almacene los tubos de ensayo. El cestillo para tubos de ensayo de aluminio Heathrow Scientific™ puede resistir la exposición repetida a autoclaves.
  • Fabricado en aluminio ligero
  • Ideal para lavar y almacenar tubos de ensayo
  • Resiste la esterilización en autoclave repetida y el uso en el laboratorio
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Plata
Admite Tubos de ensayo
Material Aluminio
Forma Rectangulares
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Lavado, esterilización en autoclave, almacenamiento de tubos de ensayo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 256 x 152 x 152mm
Tipo de producto Cesta para tubos de ensayo
Altura (métrico) 15.2 cm
matriz, red, conjunto 1 x 1
Anchura (métrico) 15.2 cm