Learn More
WTW™ Kits de pruebas de aluminio
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas subterráneas, aguas superficiales, agua de mar, aguas residuales, agua potable, agua de filtración, agua de proceso |
| Para utilizar con (equipo) | Para fotómetros PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Incluye | Certificados |
| temp | De 0,02 a 1,2 mg/L |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Solución patrón para COT |