Learn More
Tert-butóxido de aluminio, TRC
Código de producto. 30308898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30308898 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30308898 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5758905G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum tert-Butoxide
CAS 556-91-2
Fórmula molecular C4H10O.1/3Al
Cantidad 5 g
Sinónimo Aluminum tert-butoxide (6CI,7CI), tert-Butyl Alcohol Aluminum Salt, Aluminum t-Butoxide, Aluminum tert-Butanolate, Aluminum tert-Butylate, Aluminum tri-tert-Butoxide, Aluminum tris(tert-Butoxide), Aluminum tris(tert-Butylate), Tri-tert-Butoxyaluminum, Tris(2-methyl-2-propanolato)aluminum
Fórmula InChI InChI=1S/3C4H9O.Al/c3*1-4(2,3)5;/h3*1-3H3;/q3*-1;+3
SMILES CC(C)(C)O[Al](OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC tris[(2-metilpropan-2-il)oxi]alumano
Peso molecular (g/mol) 83.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1776