Descripción
Ajuste la tensión de leve a muy apretada mediante un mando en la base de esta herramienta. La herramienta de tensado de aluminio Cole-Parmer™ corta bridas automáticamente cuando se alcanza la tensión preajustada. El mando de tensión incluye un bloqueo para garantizar una tensión repetible, brida tras brida.
La herramienta resistente a impactos absorbe todos los impactos. Ideal para abrazaderas de plástico o cable de 8,16 a 79,37 kg (de 18 a 175 lb). No es necesaria la torsión.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Cable, abrazaderas de plástico, pistola de aluminio, mayor rigidez |
| Material | Aluminio |
| Para utilizar con (aplicación) | Pistola de aluminio, se recomienda más rígida para trabajos en series grandes |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De−40 ° a +85 °C |
| Tipo de producto | Herramientas de tensado |