Learn More
Buerkle™ Soporte de aluminio para Buerkle™ Jerricanes
Código de producto. 10334022
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Soporte para 2 bidones compactos de 5 L
Soporte para 3 bidones compactos de 5 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10334022 Soporte para 2 bidones compactos de 5 L 1 PCS
10333691 Soporte para 3 bidones compactos de 5 L 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10334022 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 04359102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Seguro para el almacenamiento
  • Soporte
  • Para bidón compacto de 5 l
  • Para un almacenamiento seguro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Soporte para 2 bidones compactos de 5 l
Para utilizar con (equipo) Soporte para 2 bidones compactos de 5 L
Material Aluminio
Tipo de producto Soporte para bidones