Learn More
Sulfato de aluminio octadecahidratado, grado analítico, Penta Chemicals
Tienda Penta Chemicals ProductosDescripción
Sobre nosotros
La empresa PENTA fue fundada en 1990 bajo el nombre comercial Ing. Petr Švec - PENTA sro. Desde el principio somos una empresa exclusivamente checa, dirigida por la familia Švec, incluido su fundador, Petr Švec.
Nos especializamos en la fabricación y distribución de productos químicos puros, de laboratorio, farmacéuticos y de especialidad, los cuales comercializamos bajo el nombre comercial Penta. Fabricamos y suministramos una amplia gama de productos químicos orgánicos e inorgánicos, en grandes volúmenes, con una calidad que va desde la técnica, a la pura, hasta AG y ACS.
Alta calidad y flexibilidad
Gracias a la alta calidad de nuestros productos y nuestra capacidad de satisfacer los requisitos específicos de los clientes, nos encontramos entre los principales proveedores de productos químicos calificados en el mercado nacional y, más recientemente, también nos hemos expandido al mercado global.
Fabricamos los productos químicos en nuestro propio y moderno complejo, que cumple los más estrictos criterios de calidad y seguridad. Nuestras amplias instalaciones de almacenamiento, incluidos dos almacenes automatizados, nos permiten satisfacer las necesidades de los clientes. Embalamos los productos de acuerdo con todos los requisitos legislativos y, si así se solicita, podemos entregarlos al cliente mediante nuestro propio transporte ADR.
Responsabilidad ambiental
Nuestra prioridad es suministrar la máxima calidad de productos químicos, confiabilidad y conciencia ambiental. Nuestros esfuerzos se evidencian en numerosos premios y certificados, incluidos ISO 9001, ISO 14001 y el certificado Responsible Care para empresas responsables en la industria química.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum Sulfate Octadecahydrate |
| CAS | 7784-31-8 |
| Forma física | Polvo cristalino, agujas o cristales |
| Cantidad | 1000 g |
| Peso molecular (g/mol) | 666.41 |
| Porcentaje de pureza | ≥99,9% |
| Grado | Analítica |
| Envase | Tarro de plástico |
Seguridad y manipulación
- Aluminum sulphate octadecahydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminum sulphate octadecahydrate