Learn More
Hidrato de sulfato de aluminio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum Sulfate (AS) |
| CAS | 17927-65-0 |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | 2 Al . 3 O4 S . H2 O |
| Sinónimo | Aluminum Sulfate (2:3) Hydrate, Aluminum Sulfate Hydrate, Aluminum Trisulfate Hydrate, Dialuminum Trisulfate Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6 |
| SMILES | O.[Al+3].[Al+3].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | dialuminio;trisulfato;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 360.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.8288 |