Learn More
Hidrato de sulfato de aluminio, TRC
Código de producto. 30311363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311363 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30311363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA575735250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Sulfate (AS)
Cantidad 250 g
Fórmula molecular 2 Al . 3 O4 S . H2 O
Sinónimo Aluminum Sulfate (2:3) Hydrate, Aluminum Sulfate Hydrate, Aluminum Trisulfate Hydrate, Dialuminum Trisulfate Hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
SMILES O.[Al+3].[Al+3].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC dialuminio;trisulfato;hidrato
Peso molecular (g/mol) 360.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.8288