Learn More
Hidrato de sulfato de aluminio ACS MP Biomedicals
Código de producto. 11450482 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11450482 1 kg
11430482 100 g
11440482 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450482 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219140391
 Artículo restringido
En stock
CAS 17927-65-0
Sinónimo aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Sulfate Hydrate
Nombre de nota Hidrato
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98 a 102%
Fórmula molecular Al2H36O30S3
Clave InChI AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Nombre IUPAC dialuminio; trisulfato; octadecahidrato
Peso molecular (g/mol) 666.401
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.15 (Anhidro)
Grado Reactivo ACS