Learn More
Hidrato de sulfato de aluminio ACS MP Biomedicals
Código de producto. 11430482 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11430482 100 g
11440482 500 g
11450482 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430482 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219140380
CAS 17927-65-0
Número MDL MFCD00149136
Sinónimo aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Sulfate Hydrate
Nombre de nota Hydrate
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98 to 102%
Fórmula molecular Al2O12S3
Clave InChI DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
SMILES [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC trisulfato de dialuminio(3+)
Peso molecular (g/mol) 342.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.15 (Anhydrous)
Grado Reactivo ACS