Learn More
Sulfato de aluminio hidrato, ACS, 98,0-102 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393368 1 kg 1 Kg
11383368 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036294.A1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17927-65-0 | Al2O12S3 | 342.13 g/mol
Aluminum sulfate is a chemical compound commonly used as a flocculating agent in the purification of drinking water and waste water treatment plants, and also in paper manufacturing. Used as coagulant in decolorization and COD removal of secondary yeast wastewater effluents. It is also plays a significant role in arsenic removal by coagulation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17927-65-0
Fórmula molecular Al2O12S3
Peso molecular (g/mol) 342.13
Número MDL MFCD00149136
Clave InChI DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo aluminum sulfate hydrate, dialuminum trisulfate hydrate, aluminum sulfate usp, aluminum sulfate 2:3 hydrate, alminum sulfate hydrate, aluminum sulfate usan, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 , hydrate, 2al.3so4.h2o
PubChem CID 3080712
Nombre IUPAC dialuminium(3+) trisulfate
SMILES [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum sulfate hydrate
pH 3.5
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 kg
Olor Odorless
Densidad 1.61 g/mL
Índice Merck 14,366
Información de solubilidad It is slightly soluble in alcohol and dilute mineral acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.15 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98.0 to 102%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum sulfate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum sulfate hydrate