Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum Sulfate Hydrate |
| Punto de fusión | 87°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Solid |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | Al2(SO4)3 · 18H2O |
| Número UN | UN3260 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.15g/mol (anhydrous basis) |
| Porcentaje de pureza | ≥97% |
| Envase | Poly Bottle |
| Mostrar más |