Learn More
Sulfato de aluminio, 18-hidrato, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum Sulfate |
| Nombre de nota | 18-Hydrate |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 666.41 |
| Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Gravedad específica | 1L = 1.69kg |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Aluminum sulfate hydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P391-Recoger el vertido.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminium sulphate,18-hydrate