Learn More
Estándar de aluminio para ICP , μ1000 g/mL en 2% HNO 3 , Grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
| Analito | Concentración |
|---|---|
| Al | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Aluminum Standard |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis. |
| Técnica | AA, ICP |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Tipo | Material de referencia certificado |
| Solvent or Matrix | 2% HNO3 |
| Cantidad | 125 ml |
| Grado | Assurance |
Safety and Handling
- 1000 µg/mL Aluminium
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, aluminium
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.