Learn More
Mettler Toledo™ Crisol estándar de aluminio
Código de producto. 15456091 Tienda Mettler Toledo Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15456091 40 μL cada uno
1 options
Código de producto. 15456091 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 00026763
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
Material Aluminio
Temperatura máxima 640 °C
Cantidad 1Pack
Capacidad (métrico) 40 μL
Diámetro exterior (métrico) 6mm
Altura (métrico) 1,6mm
Product Type Crisol estándar