Learn More
Esferas de aluminio, 2,38 mm de diámetro, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 Pc.
25 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395959 25 Pc. paquete de 25
11305969 100 Pc. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042029.KM
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum spheres
Nombre de nota 2.38mm (0.094 in.) dia.
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Alloy 1100, Al:Cu; ≥99:0.12 wt%
Cantidad 25 Pc.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99%