Learn More
Hellma Espaciador de aluminio para celdas de trayectoria óptica de 2 mm
Código de producto. 11741824
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11741824 Aluminio cada uno
1 options
Código de producto. 11741824 Proveedor Hellma N.º de proveedor 01310271
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Adecuado para instalar una celda de trayectoria óptica de 2 mm en un soporte de celdas de 10 mm.
  • Fabricado en aluminio
  • Para usar con celdas de trayectoria óptica de 2 mm
  • Adaptador para soporte de cubeta de 10 mm
Especificaciones
Tipo Espaciador/adaptador
Descripción 38 x 12,5 x 8 mm
Capacidad (métrico) Adaptador de celdas de 2 mm para soporte de celdas de 10 mm
Material Aluminio
Para utilizar con (equipo) Adaptador de celdas de 2 mm para soporte de celdas de 10 mm, espectrofotómetro