Descripción
- Placas multiuso para servicios públicos de fondo plano y lados lisos
- Sin aceite ni revestimiento, sin pestaña
- El contorno del plato facilita el apilado y la dispensación
- Desechables
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 80 ml |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Aluminio |
| Forma | Plano |
| Tipo | Plato de pesaje |
| Para utilizar con (aplicación) | Para almacenamiento, dispensación, toma de muestras y pruebas de uso general |
| Para utilizar con (equipo) | Pesaje, pruebas de humedad, análisis de aguas residuales, productos químicos y farmacéuticos |
| Anchura (métrico) | 1,7 cm |
| Fondo (métrico) | 7,3 cm |
| Mostrar más |