Learn More
VACUUBRAND™ Bridas pequeñas de aluminio KF con boquilla para tubo
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 25/8 mm |
| Para utilizar con | Válvulas VV y VV C de solenoide |
| Material | Aluminio |
| Longitud global (métrico) | 4 cm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño | 6 x 10 mm |
| Tipo | Brida KF pequeña |