Learn More
VACUUBRAND™ Bridas pequeñas de aluminio KF con boquilla para tubo
Código de producto. 10738491
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
10/6 mm
16/10 mm
25/10 mm
25/12 mm
25/8 mm
40/8 mm
Tamaño:
4 x 8 mm
6 x 10 mm
6 x 10 mm
7 x 12 mm
10 x 15 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño unitSize
10738491 40/8 mm 6 x 10 mm cada uno
10587801 10/6 mm 4 x 8 mm cada uno
10558261 16/10 mm 7 x 12 mm cada uno
10622422 25/10 mm 7 x 12 mm cada uno
10672672 25/12 mm 10 x 15 mm cada uno
11980082 25/8 mm 6 x 10 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10738491 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20662521
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los sistemas de vacío con bridas pequeñas requieren componentes adecuados para una sección transversal uniforme de la conexión del sistema a la bomba de vacío. Nuestras pequeñas conexiones de brida para bombas de diafragma, así como los componentes de conexión elástica, permiten la integración de la bomba en el sistema de distribución de vacío.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 40/8 mm
Para utilizar con Válvulas VV y VV C de solenoide
Material Aluminio
Longitud global (métrico) 4 cm
Cantidad 1 unidad
Tamaño 6 x 10 mm
Tipo Brida KF pequeña