Learn More
Bala de aluminio, 6,35 mm (0,25 in) de diámetro x 6,35 mm (0,25 in) de longitud, 99,99 % (base metálica)
Código de producto. 11354398
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354398 250 g 250 g
11344398 10 g 10 g
11364398 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11354398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042327.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: aprox. 0,54 g/slug | CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
Color Plata
Aspecto Silver-colored slug
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Formulario ≈0,54 g/bolo
Nombre IUPAC aluminium
RU– Solo para uso en investigación