Learn More
Bolo de aluminio, 1,98 mm de diámetro x 8,0 mm de longitud, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374018 250 g 250 g
11364018 10 g 10 g
11354018 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11374018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040417.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Material de origen de evaporación o metalización
Evaporation or metallizing source material
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum slug
Nombre de nota 1.98mm (0.078 in.) dia. x 8.0mm (0.315 in.) length
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Peso ≈140pc/10g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.99%