Learn More
Bolo de aluminio silicio, 6,35 mm de diámetro x 12,7 mm de longitud, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433665 25 g 25 g
15443665 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433665 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038492.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11145-30-5
Fórmula molecular AlSi
Peso molecular (g/mol) 55.067
Número MDL MFCD00143595
Clave InChI CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
PubChem CID 9793685
Nombre IUPAC aluminio; silicona
SMILES [Al].[Si]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Silicon slug
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.5 in.) length
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Al:Si; 96.5:3.5 approximate wt%
Cantidad 25 g
Formulario Bolo, Al:Si; 96,5:3,5 aproximadamente % de peso
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic