Learn More
Carga de aluminio, aprox, 4-8 mm, Puratronic, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11370729 50 g 50 g
11360729 250 g 250 g
11350729 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11370729 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010573.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Aprox. 4-8 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum shot
Nombre de nota shot
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Formulario Lámina
Nombre IUPAC aluminium
Formula Weight (peso de la fórmula) 26.98