Learn More
Carga de aluminio, ACS, 8-12 mm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11373368 100 g 100 g
11363368 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036293.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Normalmente 3-4 mm de grosor
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminio
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
Densidad 2.7
Cantidad 100 g
Formulario Carga aplanada
Formula Weight (peso de la fórmula) 26.98
Grado ACS