Learn More
Macherey-Nagel™ Capas de sílice SIL G estándar sobre láminas de aluminio UV Alugram™
Código de producto. 10786902 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 7,5 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
10 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10786902 5 x 20 cm paquete de 50
10033031 5 x 7,5 cm paquete de 20
10780323 10 x 20 cm paquete de 20
10377931 5 x 10 cm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10786902 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 818032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.80€
    86.73€ / paquete de 50
    Ahorro 3.07€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC). Las capas de sílice SIL G estándar sobre láminas de aluminio Alugram™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños.
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC).Las capas de sílice SIL G estándar sobre láminas de aluminio Alugram™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños.
Láminas de aluminio Alugram™ para TLC
  • Placas listas para usar con revestimiento previo
  • Amplia gama de tamaños de placa, revestimientos de superficie y soportes
Absorbente
  • Sílice 60
  • Superficie específica (BET) ∼ 500 m2/g
  • Tamaño medio del poro de 60 Å
  • Volumen específico del poro: 0,75 ml/g
  • Tamaño de partícula de 5–17 µm
  • Calidad estándar
Espesor
  • Para placas analíticas: 0,25 mm
  • Para placas preparativas: 0,5 y 1 mm
  • Para capas preparativas de 2 mm se utiliza un material ligeramente más grueso
Indicadores
  • Silicato de zinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm)
  • Pigmento fluorescente inorgánico especial con fluorescencia azul para UV de onda larga (366 nm)
Aglutinantes
  • Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Especificaciones
Material Láminas de aluminio Alugram SIL G
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 50/Paq.
Tipo Placa TLC
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de capa fina (TLC)
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,2 mm
Dimensiones (L x An) 5 x 20 cm