Learn More
Macherey-Nagel™ Fase de sílice modificada y RP-18 W/UV254 Alugram™
Código de producto. 10451862
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 8 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10451862 10 x 10 cm paquete de 25
10624691 20 x 20 cm paquete de 25
10624171 4 x 8 cm paquete de 50
10566711 5 x 20 cm paquete de 50
10246331 5 x 10 cm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10451862 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 818147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.01€
    164.85€ / paquete de 25
    Ahorro 16.16€
    8% Descuento
En stock
Para su uso en HPTLC de fase normal o inversa. La fase de sílice modificada y RP- 18 W/UV254 Alugram™ Macherey-Nagel™ consiste en láminas de aluminio recubiertas con capas humectables de nanosílice modificada que se pueden revelar con disolventes puramente orgánicos y orgánicos/acuosos o eluyentes puramente acuosos.
Para su uso en HPTLC de fase normal o inversa.La fase de sílice modificada y RP-18 W/UV254 Alugram™ Macherey-Nagel™ consiste en láminas de aluminio recubiertas con capas humectables de nanosílice modificada que se pueden revelar con disolventes puramente orgánicos y orgánicos/acuosos o eluyentes puramente acuosos.
Las láminas de aluminio Alugram™ son fáciles de manipular, ligeras y flexibles. Las láminas tienen son altamente resistentes a los productos químicos y compatibles con la mayoría de los disolventes. Aunque son irrompibles, se pueden cortar fácilmente con tijeras sin que la sílice se desprenda.
  • Nanosílice 60 parcialmente modificada por octadecilo y humectable con agua
  • Modelos de separación de fase normal o inversa
  • Puede usarse con distintos eluyentes, desde disolventes anhidros hasta mezclas acuosas
  • Indicador: producto resistente a los ácidos y con fluorescencia azul pálido para UV de onda corta (254 nm)
  • Las sustancias que absorben los rayos UV aparecen como manchas de color azul oscuro a negro en un fondo azul claro
  • Orden de polaridad: sílice > DIOL > NH2 > CN > RP-2 > C18-50 > RP-18 W > C18-100
  • Contenido en carbono 7,5 %
  • Estabilidad del pH: 2-10
Especificaciones
Material del respaldo Aluminio Alugram™
Material Gel de sílice con modificación del octadecilo (C18, ODS, RP18)
Tamaño de partículas 2-10 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 25/Paq.
Tipo Placa TLC
Indicador fluorescente UV254
Para utilizar con (aplicación) Aminofenoles, barbitúricos, conservantes, nucleobasas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, esteroides, tetraciclinas, plastificadores (ftalatos)
Volumen de poro 0,75 ml/g
Absorbente Gel de sílice con modificación del octadecilo (C18, ODS, RP18)
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,15 mm
Dimensiones (L x An) 10 x 10 cm